Documenti fondamentali
SAB5702305
Sigma-Aldrich
Anti-CD84 Antibody, clone 0N8J7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD84, LY9B, SLAMF5, hCD84, mCD84, CD84 molecule
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0N8J7, monoclonal
Stato
liquid
PM
55-82 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FRLFKRRQGRIFPEGSCLNTFTKNPYAASKKTIYTYIMASRNTQPAESRIYDEILQSKVLPSKEEPVNTVYSEVQFADKMGKASTQDSKPPGTSSYEIVI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD84(8832)
Descrizione generale
This gene encodes a membrane glycoprotein that is a member of the signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) family. This family forms a subset of the larger CD2 cell-surface receptor Ig superfamily. The encoded protein is a homophilic adhesion molecule that is expressed in numerous immune cells types and is involved in regulating receptor-mediated signaling in those cells. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 246-345 of human CD84 (Q9UIB8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)