Documenti fondamentali
SAB5702294
Sigma-Aldrich
Anti-GRASP65 Antibody, clone 3F2I1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GOLPH5, GRASP65, P65
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3F2I1, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SGPEDICSSSSSHERGGEATWSGSEFEVSFLDSPGAQAQADHLPQLTLPDSLTSAASPEDGLSAELLEAQAEEEPASTEGLDTGTEAEGLDSQAQISTTE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GORASP1(64689)
Descrizione generale
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in establishing the stacked structure of the Golgi apparatus. It is a caspase-3 substrate, and cleavage of this encoded protein contributes to Golgi fragmentation in apoptosis. This encoded protein can form a complex with the Golgi matrix protein GOLGA2, and this complex binds to the vesicle docking protein p115. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 341-440 of human GRASP65 (Q9BQQ3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)