SAB5702271
Anti-TCF1/TCF7 Antibody, clone 4K0X6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
TCF7,TCF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4K0X6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
28-50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCF7(6932)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3