Documenti fondamentali
SAB5702220
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 3F7A1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
K6E, KRT6E, PPKNEFD
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3F7A1, monoclonal
Stato
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.17 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YRKLLEGEECRLNGEGVGQVNVSVVQSTISSGYGGASGVGSGLGLGGGSSYSYGSGLGIGGGFSSSSGRAIGGGLSSVGGGSSTIKYTTTSSSSRKSYKH
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT6C(286887)
Descrizione generale
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 465-564 of human Cytokeratin 6 (KRT6) (P48668).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)