SAB5702182
Anti-PLA2G2A Antibody, clone 3X9F5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PLA2G2A, MOM1, PLA2, PLA2B, PLA2L, PLA2S, PLAS1, sPLA2, phospholipase A2 group IIA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3X9F5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
15 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VTHDCCYKRLEKRGCGTKFLSYKFSNSGSRITCAKQDSCRSQLCECDKAAATCFARNKTTYNKKYQYYSNKHCRGSTPRC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLA2G2A(5320)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1