Documenti fondamentali
SAB5702140
Sigma-Aldrich
Anti-OTX1 Antibody, clone 6H7J9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
orthodenticle homeobox 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6H7J9, monoclonal
Stato
liquid
PM
37 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MMSYLKQPPYGMNGLGLAGPAMDLLHPSVGYPATPRKQRRERTTFTRSQLDVLEALFAKTRYPDIFMREEVALKINLPESRVQVWFKNRRAKCRQQQQSG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTX1(5013)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. A similar protein in mouse is required for proper brain and sensory organ development and can cause epilepsy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human OTX1 (P32242).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)