Documenti fondamentali
SAB5702097
Sigma-Aldrich
Anti-Insulin Antibody, clone 4C3Y9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IDDM,IDDM1,IDDM2,ILPR,IRDN,MODY10,INS,Insulin,insulin
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C3Y9, monoclonal
Stato
liquid
PM
12 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSIC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Descrizione generale
After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into three peptides: the B chain and A chain peptides, which are covalently linked via two disulfide bonds to form insulin, and C-peptide. Binding of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A multitude of mutant alleles with phenotypic effects have been identified. There is a read-through gene, INS-IGF2, which overlaps with this gene at the 5' region and with the IGF2 gene at the 3' region. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Insulin (P01308).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)