Documenti fondamentali
SAB5701997
Sigma-Aldrich
Anti-HFE Antibody, clone 2O7D2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HFE, HFE1, HH, HLA-H, MVCD7, TFQTL2, hemochromatosis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2O7D2, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KEFEPKDVLPNGDGTYQGWITLAVPPGEEQRYTCQVEHPGLDQPLIVIWEPSPSGTLVIGVISGIAVFVVILFIGILFIILRKRQGSRGAMGHYVLAERE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HFE(3077)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a membrane protein that is similar to MHC class I-type proteins and associates with beta2-microglobulin (beta2M). It is thought that this protein functions to regulate iron absorption by regulating the interaction of the transferrin receptor with transferrin. The iron storage disorder, hereditary haemochromatosis, is a recessive genetic disorder that results from defects in this gene. At least nine alternatively spliced variants have been described for this gene. Additional variants have been found but their full-length nature has not been determined.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 249-348 of human HFE (Q30201).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)