Documenti fondamentali
SAB5701987
Sigma-Aldrich
Anti-UBE4A Antibody, clone 2A5N2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
UBE4A, E4, UBOX2, UFD2, ubiquitination factor E4A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2A5N2, monoclonal
Stato
liquid
PM
125 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.20 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTDQENNNNISSNPFAALFGSLADAKQFAAIQKEQLKQQSDELPASPDDSDNSVSESLDEFDYSVAEISRSFRSQQEICEQLNINHMIQRIFLITLDNSD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE4A(9354)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the U-box ubiquitin ligase family. The encoded protein is involved in multiubiquitin chain assembly and plays a critical role in chromosome condensation and separation through the polyubiquitination of securin. Autoantibodies against the encoded protein may be markers for scleroderma and Crohn′s disease. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 3. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBE4A (Q14139).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)