Documenti fondamentali
SAB5701971
Sigma-Aldrich
Anti-Hsc70/HSPA8 Antibody, clone 0J2Z9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0J2Z9, monoclonal
Stato
liquid
PM
71 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FNMKATVEDEKLQGKINDEDKQKILDKCNEIINWLDKNQTAEKEEFEHQQKELEKVCNPIITKLYQSAGGMPGGMPGGFPGGGAPPSGGASSGPTIEEVD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA8(3312)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family, which contains both heat-inducible and constitutively expressed members. This protein belongs to the latter group, which are also referred to as heat-shock cognate proteins. It functions as a chaperone, and binds to nascent polypeptides to facilitate correct folding. It also functions as an ATPase in the disassembly of clathrin-coated vesicles during transport of membrane components through the cell. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 547-646 of human Hsc70/HSPA8 (P11142).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)