Documenti fondamentali
SAB5701762
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDK2-T160 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.19 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr160)
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a family of serine/threonine protein kinases that participate in cell cycle regulation. The encoded protein is the catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, which regulates progression through the cell cycle. Activity of this protein is especially critical during the G1 to S phase transition. This protein associates with and regulated by other subunits of the complex including cyclin A or E, CDK inhibitor p21Cip1 (CDKN1A), and p27Kip1 (CDKN1B). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T160 of human CDK2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)