Documenti fondamentali
SAB5701761
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CARM1-S228 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.59 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer228)
Informazioni sul gene
human ... CARM1(10498)
Descrizione generale
This gene belongs to the protein arginine methyltransferase (PRMT) family. The encoded enzyme catalyzes the methylation of guanidino nitrogens of arginyl residues of proteins. The enzyme acts specifically on histones and other chromatin-associated proteins and is involved in regulation of gene expression. The enzyme may act in association with other proteins or within multi-protein complexes and may play a role in cell type-specific functions and cell lineage specification. A related pseudogene is located on chromosome 9.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S228 of human CARM1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)