Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701658
Sigma-Aldrich
Anti-RanGAP1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.13 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RANGAP1(5905)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that associates with the nuclear pore complex and participates in the regulation of nuclear transport. The encoded protein interacts with Ras-related nuclear protein 1 (RAN) and regulates guanosine triphosphate (GTP)-binding and exchange. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RanGAP1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)