Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALDH1L1(10840)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+), and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Loss of function or expression of this gene is associated with decreased apoptosis, increased cell motility, and cancer progression. There is an antisense transcript that overlaps on the opposite strand with this gene locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human ALDH1L1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)