Documenti fondamentali
SAB5701602
Sigma-Aldrich
Anti-ANGPTL3 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANGPTL3(27329)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a family of secreted proteins that function in angiogenesis. The encoded protein, which is expressed predominantly in the liver, is further processed into an N-terminal coiled-coil domain-containing chain and a C-terminal fibrinogen chain. The N-terminal chain is important for lipid metabolism, while the C-terminal chain may be involved in angiogenesis. Mutations in this gene cause familial hypobetalipoproteinemia type 2. [provided by RefSeq, Aug 2015]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human ANGPTL3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)