Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5701472
Sigma-Aldrich
Anti- RBBP4 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.15 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBBP4(5928)
Descrizione generale
This gene encodes a ubiquitously expressed nuclear protein which belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is present in protein complexes involved in histone acetylation and chromatin assembly. It is part of the Mi-2 complex which has been implicated in chromatin remodeling and transcriptional repression associated with histone deacetylation. This encoded protein is also part of co-repressor complexes, which is an integral component of transcriptional silencing. It is found among several cellular proteins that bind directly to retinoblastoma protein to regulate cell proliferation. This protein also seems to be involved in transcriptional repression of E2F-responsive genes. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RBBP4
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)