Documenti fondamentali
SAB5701443
Sigma-Aldrich
Anti-KAT8/MYST1/MOF antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, human, rat
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KAT8(84148)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the MYST histone acetylase protein family. The encoded protein has a characteristic MYST domain containing an acetyl-CoA-binding site, a chromodomain typical of proteins which bind histones, and a C2HC-type zinc finger. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human KAT8/MYST1/MOF
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)