Documenti fondamentali
SAB5701242
Sigma-Aldrich
Anti-PRSS2 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRSS2(5645)
Descrizione generale
This gene belongs to the trypsin family of serine proteases and encodes anionic trypsinogen. It is part of a cluster of trypsinogen genes that are located within the T cell receptor beta locus. Enzymes of this family cleave peptide bonds that follow lysine or arginine residues. This protein is found at high levels in pancreatic juice and its upregulation is a characteristic feature of pancreatitis. This protein has also been found to activate pro-urokinase in ovarian tumors, suggesting a function in tumor invasion. In addition, this enzyme is able to cleave across the type II collagen triple helix in rheumatoid arthritis synovitis tissue, potentially participating in the degradation of type II collagen-rich cartilage matrix. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant protein of human PRSS2.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)