Documenti fondamentali
SAB5700962
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINA3(12)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a plasma protease inhibitor and member of the serine protease inhibitor class. Polymorphisms in this protein appear to be tissue specific and influence protease targeting. Variations in this protein's sequence have been implicated in Alzheimer's disease, and deficiency of this protein has been associated with liver disease. Mutations have been identified in patients with Parkinson disease and chronic obstructive pulmonary disease. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)