Documenti fondamentali
SAB5700585
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PPP1R58, PSD-93, PSD93
Scegli un formato
100 μL
380,00 €
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
380,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2.57mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr340)
Informazioni sul gene
human ... DLG2(1740)
Immunogeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)