Documenti fondamentali
SAB5700461
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-NDRG1-T346 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CAP43, CMT4D, DRG-1, DRG1, GC4, HMSNL, NDR1, NDRG1, NMSL, PROXY1, RIT42, RTP, TARG1, TDD5
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
33
35
42
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.19 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr346)
Informazioni sul gene
human ... NDRG1(10397)
Descrizione generale
This gene is a member of the N-myc downregulated gene family which belongs to the alpha/beta hydrolase superfamily. The protein encoded by this gene is a cytoplasmic protein involved in stress responses, hormone responses, cell growth, and differentiation. The encoded protein is necessary for p53-mediated caspase activation and apoptosis. Mutations in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4D, and expression of this gene may be a prognostic indicator for several types of cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T346 of human NDRG1 (NP_001128714.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)