Documenti fondamentali
SAB5700396
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RPS6-S235/236 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
RPS6, S6
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
28
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.65 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer235/pSer236)
Informazioni sul gene
human ... RPS6(6194)
Descrizione generale
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a cytoplasmic ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S6E family of ribosomal proteins. It is the major substrate of protein kinases in the ribosome, with subsets of five C-terminal serine residues phosphorylated by different protein kinases. Phosphorylation is induced by a wide range of stimuli, including growth factors, tumor-promoting agents, and mitogens. Dephosphorylation occurs at growth arrest. The protein may contribute to the control of cell growth and proliferation through the selective translation of particular classes of mRNA. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S235 & S236 of human RPS6 (NP_001001.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)