Documenti fondamentali
SAB5700386
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-AURKA-T288 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AIK, ARK1, AURA, AURKA, BTAK, PPP1R47, STK15, STK6, STK7
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
3.55 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr288)
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a cell cycle-regulated kinase that appears to be involved in microtubule formation and/or stabilization at the spindle pole during chromosome segregation. The encoded protein is found at the centrosome in interphase cells and at the spindle poles in mitosis. This gene may play a role in tumor development and progression. A processed pseudogene of this gene has been found on chromosome 1, and an unprocessed pseudogene has been found on chromosome 10. Multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T288 of human AURKA (NP_003591.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)