Documenti fondamentali
SAB5700270
Sigma-Aldrich
Anti-GDI2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GDI2, HEL-S-46e, RABGDIB
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45
50
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.19 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:200-1:3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GDI2(2665)
Descrizione generale
GDP dissociation inhibitors are proteins that regulate the GDP-GTP exchange reaction of members of the rab family, small GTP-binding proteins of the ras superfamily, that are involved in vesicular trafficking of molecules between cellular organelles. GDIs slow the rate of dissociation of GDP from rab proteins and release GDP from membrane-bound rabs. GDI2 is ubiquitously expressed. The GDI2 gene contains many repetitive elements indicating that it may be prone to inversion/deletion rearrangements. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 296-445 of human GDI2 (NP_001485.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)