Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5700257
Sigma-Aldrich
Anti-YBX1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BP-8, CBF-A, CSDA2, CSDB, DBPB, EFI-A, MDR-NF1, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1, YBX1
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
35
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.29 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YBX1(4904)
Descrizione generale
This gene encodes a highly conserved cold shock domain protein that has broad nucleic acid binding properties. The encoded protein functions as both a DNA and RNA binding protein and has been implicated in numerous cellular processes including regulation of transcription and translation, pre-mRNA splicing, DNA reparation and mRNA packaging. This protein is also a component of messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes and may have a role in microRNA processing. This protein can be secreted through non-classical pathways and functions as an extracellular mitogen. Aberrant expression of the gene is associated with cancer proliferation in numerous tissues. This gene may be a prognostic marker for poor outcome and drug resistance in certain cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human YBX1 (NP_004550.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)