Documenti fondamentali
SAB5700148
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRDX2, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15
21
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
6.62 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX2(7001)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein plays an antioxidant protective role in cells, and it may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. The crystal structure of this protein has been resolved to 2.7 angstroms. This protein prevents hemolytic anemia from oxidative stress by stabilizing hemoglobin, thus making this gene a therapeutic target for patients with hemolytic anemia. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 6, 10 and 13.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-142 of human PRDX2 (NP_859428.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)