Documenti fondamentali
SAB5700022
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
P160ROCK, ROCK-I, ROCK1
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
158
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.67 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROCK1(6093)
Descrizione generale
This gene encodes a protein serine/threonine kinase that is activated when bound to the GTP-bound form of Rho. The small GTPase Rho regulates formation of focal adhesions and stress fibers of fibroblasts, as well as adhesion and aggregation of platelets and lymphocytes by shuttling between the inactive GDP-bound form and the active GTP-bound form. Rho is also essential in cytokinesis and plays a role in transcriptional activation by serum response factor. This protein, a downstream effector of Rho, phosphorylates and activates LIM kinase, which in turn, phosphorylates cofilin, inhibiting its actin-depolymerizing activity. A pseudogene, related to this gene, is also located on chromosome 18.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-660 of human ROCK1 (NP_005397.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)