Documenti
SAB5600243
Sigma-Aldrich
Anti-p120-catenin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM353, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
CAS, CTNND1, Catenin delta-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM353, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000—1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNND1(1500)
Specificità
This antibody reacts human p120 catenin (Catenin delta-1).
Immunogeno
A peptide corresponding to the C-terminus of human p120 catenin (Catenin delta-1)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2