SAB5600236
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit monoclonal, RM190
Sinonimo/i:
H3.3, H3F3
Scegli un formato
335,00 €
Scegli un formato
About This Item
335,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Histone H3.3 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM190, purified immunoglobulin
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM190, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3-3A(3020)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)