Documenti fondamentali
SAB5600230
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys36) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM155, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K36me3, Histone H3 (tri methyl K36) 
Scegli un formato
100 μG
394,00 €
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM155, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys36)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
This antibody reacts to Histone H3 trimethylated at Lysine 36 (K36me3). No cross reactivity with monomethylated Lysine 36 (K36me1) or dimethylated Lysine 36 (K36me2), or other methylations in histone H3.
Immunogeno
A trimethyl-peptide corresponding to trimethyl-Histone H3 (Lys36).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)