Documenti fondamentali
SAB5600187
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG4-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM120, purified immunoglobulin
Scegli un formato
50 μG
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
402,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM120, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This antibody reacts to the heavy chain of human IgG4. No cross reactivity with human IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IgA, IgD, IgE, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG.
Immunogeno
Peptide corresponding to the hinge region of Human IgG4
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)