Documenti fondamentali
SAB5600132
Sigma-Aldrich
Anti-AKT (PH domain) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM316, purified immunoglobulin
Scegli un formato
100 μL
402,00 €
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
402,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
402,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM316, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Specificità
This antibody reacts to human AKT (PH domain). It may also react to mouse or rat AKT, as predicted by immunogen homology.
Immunogeno
A peptide corresponding to the PH domain of human AKT
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)