Documenti fondamentali
SAB56000300
Sigma-Aldrich
Anti-Helicobacter Pylori (H.Pylori) Rabbit Monoclonal Antibody
clone SAB56000300, affinity purified immunoglobulin
Scegli un formato
100 μL
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SAB56000300, monoclonal
Reattività contro le specie
Helicobacter pylori
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
This antibody reacts to Helicobacter pylori
Immunogeno
Proteins purified from Helicobacter pylori
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)