Documenti fondamentali
SAB5500120
Sigma-Aldrich
Anti-IKAROS antibody, Rabbit monoclonal
clone SP108, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
338,00 €
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
338,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
338,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP108, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKZF1(10320)
Descrizione generale
DNA-binding protein IKAROS functions in the specification and the maturation of the T lymphocyte. It also interacts with a critical control element in the terminal deoxynucleotidyl transferase promoter as well as with the promoters for other genes expressed during early stages of B-cell and T-cell development.
Immunogeno
Synthetic peptide near the N-terminus of human IKAROS.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)