Documenti fondamentali
SAB5500099
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody, Rabbit monoclonal
clone SP125, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
517,00 €
517,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
517,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
517,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP125, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
immunoblotting: 1:200
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
EGFR is a transmembrane tyrosine kinase of HER/erbB protein family. EGFR somatic mutations such as L858R in exon 21 and short in-frame deletion of E746-A750 in exon 19 are present in a subset of lung adenocarcinoma.
Immunogeno
Synthetic EGFR peptide with L858R mutation.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)