Documenti fondamentali
SAB5500041
Sigma-Aldrich
Anti-CD15 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP159, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
335,00 €
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
335,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP159, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
flow cytometry: 1:200
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Descrizione generale
CD15 (3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine) is a carbohydrate adhesion molecule expressed in majority of circulating granulocytes and monocytes, some epithelial cells, and is absent in normal lymphocyte. It is also expressed on Reed-Sternberg cells of Hodgkin′s disease, T cell lymphomas including mycosis fungoides, some leukemia, and some adenocarcinoma.
Immunogeno
Lewis-X purified from U937 cells.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)