SAB5300407
Anti-OLIG2 Antibody
mouse monoclonal, 1G11
Sinonimo/i:
BHLHB1, OLIGO2, PRKCBP2, RACK17, bHLHe19
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-OLIG2 antibody produced in mouse, clone 1G11, ascites fluid
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G11, monoclonal
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG2(10215)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against OLIG2
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)