SAB5300222
Monoclonal Anti-PPP1CA antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Sinonimo/i:
PP-1A, PP1alpha, PPP1A
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E9, monoclonal
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1CA(5499)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against PPP1CA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)