Documenti fondamentali
SAB5300197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TGFB1 antibody produced in mouse
clone 4F9C10, ascites fluid
Sinonimo/i:
CED, DPD1, TGFB, TGFB1, TGFbeta
Scegli un formato
100 μL
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9C10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
Purified recombinant fragment of TGF beta1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against TGF beta1
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Cheng Chin et al.
Journal of nanobiotechnology, 20(1), 373-373 (2022-08-12)
The escape of bladder cancer from immunosurveillance causes monotherapy to exhibit poor efficacy; therefore, designing a multifunctional nanoparticle that boosts programmed cell death and immunoactivation has potential as a treatment strategy. Herein, we developed a facile one-pot coprecipitation reaction to