Documenti fondamentali
SAB5300170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza B virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 1A2A11, ascites fluid
Sinonimo/i:
N/A
Scegli un formato
100 μL
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2A11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Purified recombinant fragment of Influenza B virus Nucleoprotein (strain:B/Lee/40) expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza B virus Nucleoprotein
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)