Documenti fondamentali
SAB5202631
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nitrotryptophan-PerCP antibody produced in mouse
clone 4F8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Coniugato:
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
application:
IF
WB
Clone:
4F8, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Origine biologica
mouse
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
nitration (Trp)
Immunogeno
Synthetic 6-Nitrotryptophan modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)