SAB5201214
Monoclonal Anti-Atf4 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S360A-24, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Activating Transcription Factor 4, Anti-CREB 2, Anti-Cyclic AMP response element binding protein 2, Anti-TAXREB67
Scegli un formato
568,00 €
Scegli un formato
About This Item
568,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S360A-24, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF4(468)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)