SAB5200886
Monoclonal Anti-Brevican - Rpe antibody produced in mouse
clone S294A-6, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- BEHAB, Anti- MGC13038, Anti-BCAN, Anti-CSPG7, Anti-Chondroitin sulfate proteoglycan 7
Scegli un formato
568,00 €
Scegli un formato
About This Item
568,00 €
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S294A-6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 140 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Bcan(25393)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)