SAB5200108
Anti-SLC14A2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Slc14a2, Anti-UT-A1
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 127 kDa
antigen predicted mol wt 97 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc14a2(54302)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)