Documenti fondamentali
SAB5200091
Sigma-Aldrich
Anti-Acetylated Lysine-Biotin antibody produced in rabbit
250 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Acetylated Lysine: Biotin, Anti-Lysine, Anti-acetyl lysine
Scegli un formato
400 μL
469,00 €
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
469,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
469,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Concentrazione
250 μg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys)
Specificità
Detects proteins containing acetylated lysine residues in SDS PAGE immunoblots.
Immunogeno
Acetylated KLH
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)