SAB5200080
Monoclonal Anti-ITPR1 antibody produced in mouse
clone S24-18, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-IP3 Receptor
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S24-18, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 300 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Itpr1(25262)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)