SAB5200024
Monoclonal Anti-HCN1 antibody produced in mouse
clone S70-28, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-BCNg1, Anti-HAC2, Anti-HCN1, S70-28, Anti-potassium/sodium hyperpolarization activted cycli nucleotide gated channel 1
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S70-28, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... HCN1(84390)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)