SAB5200001
Monoclonal Anti-HSPA1A/HSPA8 antibody produced in mouse
clone BB70, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HSPA1, Anti-HSPA1B, Anti-Hsc54, Anti-Hsc71, Anti-Hsp70/Hsc70, Anti-LAP1
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BB70, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 72-73 kDa
Reattività contro le specie
bovine, dog, beluga, guinea pig, sheep, human, pig, rat, fish, mouse, yeast, hamster, chicken, Xenopus, Drosophila, rabbit
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... HSPA2(423504)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)