Documenti fondamentali
SAB4701109
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STRO1-APC antibody produced in mouse
clone STRO-1
Sinonimo/i:
STRO1
Scegli un formato
100 μG
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
STRO-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 3 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody STRO-1 recognizes the cell surface antigen STRO-1 expressed by bone marrow mesenchymal stromal cells and nucleated erythroid precursors, but not by committed hematopoietic progenitors.
Immunogeno
Human CD34 positive bone marrow cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)