SAB4701060
Monoclonal Anti-Myeloperoxidase antibody produced in mouse
clone MPO421-8B2
Sinonimo/i:
MPO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MPO421-8B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000250
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPO(4353)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico